Wichtige Dokumente
250619
4-Amino-1-naphthalinsulfonsäure
97%
Synonym(e):
1-Naphthylamin-4-sulfonsäure, Naphthionsäure
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: very slightly soluble(lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
Nc1ccc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
InChIKey
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?