Merck
403040
Sigma-Aldrich
Tanninsäure
ACS reagent
Synonym(e):
Gallotannin, Tannin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C76H52O46
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1701.20
Beilstein:
8186396
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
980 °F
Glührückstand
≤0.5%
Verlust
≤12.0% loss on drying, 105°C
mp (Schmelzpunkt)
218 °C (lit.)
Kationenspuren
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.003%
SMILES String
Oc1cc(cc(O)c1O)C(=O)Oc2cc(cc(O)c2O)C(=O)OC[C@H]3O[C@@H](OC(=O)c4cc(O)c(O)c(OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)c4)[C@H](OC(=O)c6cc(O)c(O)c(OC(=O)c7cc(O)c(O)c(O)c7)c6)[C@@H](OC(=O)c8cc(O)c(O)c(OC(=O)c9cc(O)c(O)c(O)c9)c8)[C@@H]3OC(=O)c%10cc(O)c(O)c(OC(=O)c%11cc(O)c(O)c(O)c%11)c%10
InChI
1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2/t52-,63-,64+,65-,76+/m1/s1
InChIKey
LRBQNJMCXXYXIU-PPKXGCFTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tanninsäure (TS) ist eine natürliche, ungiftige organische Säure mit korrosionshemmender Eigenschaft für Metalle und Legierungen. Ein Chemilumineszenz-System (CL-System) aus KIO4(-Kaliumperiodat) – H2O2(-Wasserstoffperoxid) – Tween40 wurde für den Nachweis von Tanninsäure in Industrieabwässern eingesetzt. Tanninsäure wird hauptsächlich zu Glucose und Gallussäure hydrolysiert. Seine adstringierende Eigenschaft ist auf das Vorhandensein von Polyphenolgruppen zurückzuführen.
Anwendung
Tanninsäure kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Synthese von Eisen(III)-tannat-Komplexen durch Reaktion mit metallischem Eisen.
  • Als Protein deproteinisierendes Mittel bei der Präparation von genomischer DNA und Plasmid-DNA.
  • Als Reduktionsmittel bei der Synthese von Metallnanopartikeln.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
390.2 °F
Flammpunkt (°C)
199 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reviewing the tannic acid mediated synthesis of metal nanoparticles.
Ahmad T.
Journal of Nanotechnology, 2014 (2014)
Fikret Türkan et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 33(8), e22340-e22340 (2019-04-12)
Multiple studies have been recorded on the synthesis and design of multi-aim anti-Alzheimer molecules. Using dual butyrylcholinesterase/acetylcholinesterase inhibitor molecules has attracted more interest in the therapy for Alzheimer's disease. In this study, a tannic acid compound showed excellent inhibitory effects
Tannic acid as corrosion inhibitor for metals and alloys.
Kusmierek E and Chrzescijanska E.
Materials and Corrosion, 66(2), 169-174 (2013)
On the tannic acid interaction with metallic iron.
Iglesias J, et al.
Hyperfine Interactions, 134(1), 109-114 (2001)
Deproteinization of bacterial genomic and plasmid DNAs by tannic acid.
van Huynh, N.
Journal of Microbiological Methods, 75(2), 379-381 (2008)