185515
Pyren
98%
Synonym(e):
Benzo[def]phenanthren
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
SMILES String
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChIKey
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
435.2 °F
Flammpunkt (°C)
224 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering