398969
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure
ACS reagent, ≥90%
Synonym(e):
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Form
powder
Glührückstand
≤0.1%
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChIKey
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?