Merck
C2107
Sigma-Aldrich
(+)-Campher-10-sulfonsäure (β)
99%
Synonym(e):
(1S)-(+)-10-Kampfer-Sulfonsäure, (1S)-Campher-10-sulfonsäure
Größe auswählen
5 G
CHF 28.00
100 G
CHF 73.90
500 G
CHF 161.00
CHF 28.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 28.00
100 G
CHF 73.90
500 G
CHF 161.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.30
Beilstein:
2809675
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
crystals
Assay:
99%
CHF 28.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +19.9°, c = 2 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
196-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
InChIKey
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Anwendung
(1S)-(+)-10-Camphersulfonsäure kann als Ausgangsstoff für die Synthese von 10-Iodcampher verwendet werden.[1] Es kann auch als Dotierungsmittel dienen, um eine Chiralität im Leitungsband von Polyanilin zu induzieren.[2] (±)-S-Methyl-S-phenylsulfoximin kann bei Verwendung als chirales Trennmittel zur Bildung der (-)-Form in hoher Enantiomerenreinheit aufgetrennt werden.[3]
Wird als Auftrennungsmittel[4] und als Katalysator für die Kopplung von Dipeptiden verwendet.[5]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Helvetica Chimica Acta, 69, 1153-1153 (1986)
Heterocycles, 31, 353-353 (1990)
Large induced optical activity in the conduction band of polyaniline doped with (1S)-(+)-10-camphorsulfonic acid.
Havinga EE, et al.
Synt. Metals, 66(1), 93-97 (1994)
Norma J Greenfield
Nature protocols, 1(6), 2876-2890 (2007-04-05)
Circular dichroism (CD) is an excellent tool for rapid determination of the secondary structure and folding properties of proteins that have been obtained using recombinant techniques or purified from tissues. The most widely used applications of protein CD are to
1, 3-Diamine-Derived Bifunctional Organocatalyst Prepared from Camphor.
Ricko S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 358(23), 3786-3796 (2016)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf