Merck
24377
Sigma-Aldrich
2-Chlor-1,3-dimethylimidazolidiniumtetrafluorborat
≥95.0% (AT)
Synonym(e):
CIB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10BClF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (AT)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (lit.)
175-178 °C
Löslichkeit
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for:
Esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids
Preparation of efficient diazo-transfer reagents
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Preparation of catalysts for use in coupling reactions
Sonstige Hinweise
Reagent for esterification of C-terminal amino acids to Wang resin without racemization and for coupling α,α-dimethyl amino acids[1][2]; Preparation of the benzotriazol-1-yloxy derivative, a new coupling reagent[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron Letters, 33, 3177-3177 (1992)
K. Akaji et al.
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1992)
Y. Kiso et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38, 270-270 (1990)