Wichtige Dokumente
237523
Palladium auf Bariumcarbonat
reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Pd++].[Ba++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ba.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChIKey
NFXIBAPFNPIUGD-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?