Merck
62145
Sigma-Aldrich
Lindlar-Katalysator
Synonym(e):
Pd
Größe auswählen
10 G
CHF 303.00
50 G
CHF 1’510.00
CHF 303.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 303.00
50 G
CHF 1’510.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 303.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Anwendung
Effektiver Katalysator, besonders geeignet für selektive Hydrierungen von Dreifachbindungen zu cis-Doppelbindungen sowie Monohydrierungen von Polyolefinen und für Hydrierungen von Aziden zu Aminen.
Komponenten
~ 5% Palladium auf Kalciumcarbonat; mit Blei vergiftet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A new convenient approach to the preparation of Z-1-alkenylboronates by the cis-Hydrogenation of 1-Alkynyldiisopropoxyboranes.
Srebnik M, et al.
Tetrahedron Letters, 29(22), 2635-2638 (1988)
Chemoselective catalytic hydrogenation of alkenes by Lindlar catalyst.
Ghosh AK & Krishnan K.
Tetrahedron Letters, 39(9), 947-948 (1998)
Intermetallic Pd1-Zn1 nanoparticles in the selective liquid-phase hydrogenation of substituted alkynes.
Mashkovsky IS, et al.
Kinetics and Catalysis, 58(4), 480-491 (2017)
The Lindlar Catalyst Revitalized: A Highly Chemoselective Method for the Direct Conversion of Azides to N-(tert-Butoxycarbonyl) amines.
Reddy PG, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2002(22), 3740-3743 (2002)
Effect of lead acetate in the preparation of the Lindlar catalyst.
Ulan JG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(14), 3126-3132 (1987)
Questions
  1. Hello I wanted to know whether there is difference in the composition of the Lindlar's catlalyst (Cat. No. 62145) and the palldium on calcium carbonate (Cat. No. 205737). Thank you
    1 answer
    1. The composition of each product consists of calcium carbonate, palladium, and lead in roughly the same amounts. However, the maximum allowable moisture content for the 62145 is 62 % while the maximum allowable for the 205737 is 4 %.