Merck
277991
Sigma-Aldrich
Palladium auf Bariumsulfat
reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading
Synonym(e):
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
Größe auswählen
1 G
CHF 37.30
10 G
CHF 218.00
50 G
CHF 487.00
CHF 37.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 37.30
10 G
CHF 218.00
50 G
CHF 487.00
About This Item
Lineare Formel:
Pd
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 37.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for the hydrogenation, the Rosenmund reduction.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bold, G.; Steiner, H. et al.
Helvetica Chimica Acta, 73, 405-405 (1990)