Merck
75990
Sigma-Aldrich
Palladium auf Aktivkohle
greener alternative
10% Pd basis
Synonym(e):
Pd/C
About This Item
Lineare Formel:
Pd
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
10% Pd
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Anwendung
Palladium auf Aktivkohle wurde für die Reduktion von Trimesinsäure verwendet, um ein Gemisch aus cis,cis und cis,trans-Isomeren der 1,3,5-Cyclohexanetricarboxylsäure zu bilden. Kann auch für die Umwandlung von Benzyl- und Allylalkohol in die entsprechenden Carbonylverbindungen in Gegenwart von Olefinen als Wasserstoffakzeptoren verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Katalysator für Dehydrierungen:
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Iida, H.; Watanabe, Y.; Kibayashi, C.
Journal of the American Chemical Society, 107, 5534-5534 (1985)
Orlek, B. S.; Wadsworth, H. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1241-1241 (1991)
Variable gelation time and stiffness of low-molecular-weight hydrogels through catalytic control over self-assembly.
Poolman JM, et al.
Nature Protocols, 9(4), 977-977 (2014)
Effenberger, F.; Muller, W.et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3064-3064 (1990)
Brown, H. C.; Rangaishenvi, M. V.
Tetrahedron Letters, 31, 7115-7115 (1990)