Wichtige Dokumente
233854
Natriumkacodylat Trihydrat
98%
Synonym(e):
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat, Dimethylarsinsäure Natriumsalz, Dimethylarsonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?