Merck
205541
Millipore
Kakodylsäure, Natriumsalz, Trihydrat
Electron microscopy grade. A carcinogen that also acts as a nephrotoxin. Major metabolite of inorganic arsenics.
Synonym(e):
Kakodylsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumdimethylarsenat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6AsO2 · Na · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
pKa (20 °C)
6.27
Löslichkeit
water: 200 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
In Elektronenmikroskop-Qualität. Ein Karzinogen und Nephrotoxin. Hauptmetabolit von anorganischen Arsenverbindungen.
In Elektronenmikroskop-Qualität. Ein Karzinogen, das auch als Nephrotoxin dient. Hauptmetabolit von anorganischen Arsenverbindungen.
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch & Karzinogen/Teratogen (G)
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Yamamoto, S., et al. 1995. Cancer Res. 55, 1271.
Murai, T., et al. 1993. Toxicol. Lett. 66, 53.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3