219215
Leukokristallviolett
Synonym(e):
4,4′,4′′-Methylidyn-tris(N,N-dimethylanilin)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (lit.)
λmax
260 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥700 at 257-263 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3
InChIKey
OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable