Wichtige Dokumente
8.18889
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilane
for synthesis
Synonym(e):
Hexamethyldisilane
Größe auswählen
10 ML
CHF 57.30
50 ML
CHF 128.00
CHF 57.30
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 57.30
50 ML
CHF 128.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
215-911-0
NACRES:
NA.22
CHF 57.30
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
2160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
13-15 °C
Übergangstemp.
flash point -6 °C
Dichte
0.73 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
[Si]([Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
21.2 °F
Flammpunkt (°C)
-6 °C