21240
Calciumsilicid
technical
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Form
powder
Zusammensetzung
Ca, 30-33%
Si, 60-62%
SMILES String
[Ca++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Ca.Si2/c;1-2/q+2;-2
InChIKey
ATJCUTDHOFKCKB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges