1.12384
Titanium hydride
fine powder 98+
Synonym(e):
Titanium hydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C
Übergangstemp.
flash point >400 °C
Dichte
3.76 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1400 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/Ti.2H/q+2;2*-1
InChIKey
KAZWGWWZKAHTKC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (potentiometrisch): ≥ 98.0 %
H (Wasserstoff): 3.6 - 4.4 %
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3