Merck
343196
Sigma-Aldrich
Magnesiumsilicid
≥99% trace metals basis, −20 mesh
Synonym(e):
Dimagnesium silicide
Größe auswählen
25 G
CHF 113.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 113.00
About This Item
Lineare Formel:
Mg2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.70
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
−20 mesh
SMILES String
[Mg]=[Si]=[Mg]
InChI
1S/2Mg.Si
InChIKey
YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.