Merck
207772
Sigma-Aldrich
Iod
ACS reagent, ≥99.8%, solid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.81
Beilstein:
3587194
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141916
eCl@ss:
38050601
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
9 (vs air)
Dampfdruck
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Assay
≥99.8%
Form
solid
Widerstandsfähigkeit
1.3E15 μΩ-cm
Verunreinigungen
≤0.01% nonvolatiles
bp
184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
113 °C (lit.)
Anionenspuren
Cl- and Br-: ≤0.005%
Lagertemp.
room temp
SMILES String
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChIKey
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Iod weist eine außerordentlich hohe dielektrische Polarisation in verschiedenen Lösungsmitteln auf (Dioxan, Isobutylen, p-Xylol und Benzol).[1]
Anwendung
Iod kann zum Katalysieren folgender Prozesse verwendet werden:
  • Synthese von 5-(4-Nitrophenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin.[2]
  • Oxidative C-H-Bindungsaminierung gesättigter Kohlenwasserstoffe.[3]
  • Schutz von Aminen mit Benzyloxycarbonyl-Gruppe (Cbz).[4]
  • Direkte oxidative Kupplung/Annulation von β-Keto-Estern oder 2-Pyridinyl-β-Estern mit Alkenen, um Dihydrofurane bzw. Indolizin zu bilden.[5]
  • Thiocyanation aromatischer Systeme zur Bildung von Arylthiocyanaten.[6]
  • Esterung von Cellulose mit Essigsäureanhydrid zur Bildung von Cellulose-Triacetat.[7]
Iod wird für die einfache Visualisierung von 9-Bromononansäure, Allylester durch Dünnschichtchromatographie (TLC) eingesetzt.[8] Es wird auch bei der Präparation von Oxidationslösung verwendet, die für die Synthese von Oligodesoxynukleotiden mit 3′-terminalem Phosphorothioat erforderlich ist.[9]
Katalysator für die Synthese von Estern durch Kondensation von Carbonsäuren mit Alkoholen oder Umesterung.
Eine milde und effiziente Methode für die durch Iod katalysierte Esterung und Umesterung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system, Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Iodine-catalyzed one-pot synthesis of unsymmetrical meso-substituted porphyrins.
Boens B, et al.
Tetrahedron, 66(11), 1994-1996 (2010)
Iodine catalyzed esterification of cellulose using reduced levels of solvent.
Biswas A, et al.
Carbohydrate Polymers, 68(3), 555-560 (2007)
Iodine-Catalyzed Radical Oxidative Annulation for the Construction of Dihydrofurans and Indolizines.
Tang S, et al.
Organic Letters, 17(10), 2404-2407 (2015)
Molecular iodine-catalyzed efficient N-Cbz protection of amines.
Varala R, et al.
Journal of the Iranian Chemical Society, 4(3), 370-374 (2007)
An Iodine-Catalyzed Hofmann-Loffler Reaction.
Martinez C and Mu?iz K.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(28), 8287-8291 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf