1086888
USP
Calciumlactat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Calcium-lactat (1:2) Pentahydrat
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
calcium lactate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)