Merck
151440
Sigma-Aldrich
Chloroxoessigsäure-methylester
96%
Synonym(e):
Oxalsäure-monomethylesterchlorid, Methyl-chlorglyoxylat, Oxalsäurechlorid-methylester
Größe auswählen
5 G
CHF 92.50
10 G
CHF 102.00
50 G
CHF 332.00
CHF 92.50
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 92.50
10 G
CHF 102.00
50 G
CHF 332.00
About This Item
Lineare Formel:
ClCOCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.51
Beilstein:
1071541
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 92.50
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
Dichte
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
SMILES String
COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
InChIKey
ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Regioselective synthesis of fused coumarins
  • Cyclization to form substituted isoxazoles and heterocycles
  • Intramolecular Wittig reactions
  • Silyl enol ether acylation
  • Iron-mediated cleavage of C-C bonds
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)