Merck
308676
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylglycinmethylester -hydrochlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(NH2)CO2CH3·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
InChIKey
DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)