Wichtige Dokumente
110051
5-Ethyl-2-methylpyridin
≥96%
Synonym(e):
5-Ethyl-2-picolin, NSC 1984
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
InChIKey
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?