Fortfahren mit
I9657
Ionomycin aus Streptomyces conglobatus
≥98% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 357.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'430.00
CHF 1'215.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H72O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.00
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3642126
CHF 357.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces conglobatus
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)\C=C(/O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]2CC[C@](C)(O2)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+/m1/s1
InChI key
PGHMRUGBZOYCAA-ADZNBVRBSA-N
Application
Ionomycin aus Streptomyces conglobatus wird wie folgt verwendet:
  • in Magnesium-Ionomycin-Behandlungsexperimenten
  • als Zusatz zu calciumfreiem Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) für die Ionophorbehandlung
  • bei der Restimulation von mononukleären Zellen des peripheren Blutes (PBMC) zum Analysieren der Zytokinproduktion mittels Durchflusszytometrie
  • als Calcium-Ionophor zum Behandeln von Oozyten zum Durchführen einer intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) in Kombination mit unterstützter Oozytenaktivierung (AOA)
Biochem/physiol Actions
Ionomycin ist ein Polyetherantibiotikum und ein Ionophor, der durch das Bakterium Streptomyces conglobatus erzeugt wird. Dieser Ca2+-Ionophor ist als mobiler Ionenträger für Ca2+ wirksamer als A23187. Er ist nicht fluoreszierend. Er leitet eine apoptotische Degeneration in embryonalen kortikalen Neuronen ein. Ionomycin löst eine zentrale Demyelinisierung aus, hemmt adrenale Rinder-TREK-1-Kanäle und reguliert die Zellteilung von reifen humanen B-Zellen. Es wird zur Untersuchung der Auswirkungen des Calciumflusses auf die Belastung des endoplasmatischen Retikulums (ER), die Belastung der Mitochondrien und die intrinsischen Apoptosemechanismen verwendet. Es stimuliert außerdem die intrazelluläre Produktion von Zytokinen, Interferon, Perforin, Interleukin-2 (IL-2) und IL-4, in der Regel zusammen mit PMA.
Ionomycin ist hochspezifisch für zweiwertige Kationen. Es kann sowohl in vitro als auch in vivo antiproliferative Wirkungen auf die humane Blasenkrebszelllinie aufweisen. Ionomycin fungiert durch die Aktivierung einer latenten, calciumresponsiven Endonuklease als Apoptoseinduktor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I3909I0634M7949
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, neoplastics
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mM
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
DMSO: 1.0 mg/mL
biological source
Streptomyces conglobatus
biological source
Streptomyces conglobatus
biological source
-
biological source
Streptomyces caespitosus
Still not finding the right product?
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf