GenElute™-E Kits für die RNA- und DNA-Aufreinigung
Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe bei der Aufreinigung von RNA und DNA
In den GenElute™-E Kits wird ein negatives Chromatographieverfahren eingesetzt, um die Moleküle nach Größe aufzutrennen. Dabei werden Proteine, Lipide und Ionenkomponenten eingefangen, während DNA und RNA durch die Säule fließen. Dieses vereinfachte Aufreinigungsverfahren bietet signifikante Vorteile gegenüber herkömmlichen Aufreinigungskits auf Siliziumdioxidbasis. Die GenElute™-E Single-Spin-Technologie für die Aufreinigung von DNA und RNA ermöglicht die schnelle Isolierung und Aufreinigung von DNA und RNA aus Säugetierzellen, Blut, Gewebe und Pflanzengewebeproben. Unsere neuesten GenElute™-E Kits für virale RNA/DNA ermöglichen die schnelle und zuverlässige Aufreinigung von viraler RNA und DNA, um Ihre Anforderungen an die Arbeitsabläufe in der Erforschung von Krankheiten einschließlich SARS-CoV-2 zu erfüllen. Erfahren Sie mehr über unsere GenElute™-E Kits für virale RNA/DNA in unserem Technischen Leitfaden, der die kompatible Verwendung sowohl von Abstrich- als auch von Stuhlproben in qPCR-Anwendungen zeigt.
Hinweis: GenElute™-E Kits für virale RNA/DNA sind nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren. Produkt steht in Europa nicht zum Verkauf.
Weitere Ressourcen zur Evaluierung von möglichen Verunreinigungen bei der Nukleinsäurenaufbereitung und zu PCR-Inhibitoren aus Pflanzenproben finden Sie auf unseren Technischen Seiten zur Aufreinigung von DNA und RNA mit GenElute™-E Standard und Pflanzen und in unserem GenElute™-E FAQ-Ressourcen-Hub.