Merck
Sels
Sels pour la recherche classique, la recherche pharmaceutique et biopharmaceutique et les applications analytiques.
Notre gamme complète de sels s'articule autour de trois familles de produits conçues pour différentes applications : 
  • Supelco® pour la chimie analytique,
  • Sigma-Aldrich® pour le laboratoire et la production,
  • SAFC® pour le développement et la fabrication pharmaceutiques et biopharmaceutiques.
Chaque famille est déclinée en différents volumes et types de conditionnements et accompagnée d'une documentation spécifique.    
Aperçu du contenu
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 1563
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 1563
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Sels de haute pureté pour l'analyse instrumentale
Nous proposons une large gamme de sels de haute pureté LiChropur™ pour les analyses par HPLC et LC-MS qui permettent de minimiser le bruit de fond et la suppression du signal. Ces sels sont testés en contexte applicatif par notre service de contrôle qualité afin de répondre aux attentes de nos clients.
Nous fournissons également des sels de haute pureté Suprapur® (pureté comprise entre 99,99 % et 99,9999 %) pour vos analyses sensibles. Nos sels de haute pureté Suprapur® pour la préparation d'échantillons pour l'analyse instrumentale sont fabriqués dans des conditions strictes et au moyen de techniques de production et de cristallisation avancées. Notre système de management de la qualité ISO 9001 nous permet de garantir l'homogénéité inter-lot des sels Suprapur®. Chaque produit est accompagné d'un certificat d'analyse du lot avec un profil d'impuretés complet.
Sels pour l'analyse classique
Nous proposons toute une gamme de sels pour l'analyse classique déclinés en deux qualités : EMSURE® et EMPLURA®. La quasi-totalité de nos sels sont fabriqués sur notre site de Darmstadt (Allemagne) dans des conditions strictement contrôlées. En raison de leur pureté analytique exceptionnelle, les sels de qualité supérieure EMSURE® sont la solution idéale pour l'analyse qualitative et quantitative des substances inorganiques. La majorité de ces réactifs respectent ou dépassent les exigences des normes internationales (ISO, ACS, chapitre "Réactifs" de la Pharmacopée européenne) ; ils sont accompagnés d'un certificat d'analyse complet et de toute la documentation utile. Les laboratoires de contrôle qualité intervenant dans tous les secteurs industriels bénéficient ainsi de réactifs internationalement reconnus et de la sécurité d'un laboratoire d'analyses certifié. Quant à nos sels EMPLURA®, ils sont couramment utilisés dans les méthodes de laboratoire préparatives et les applications de base. Les sels EMPLURA® présentent des spécifications appropriées qui couvrent les paramètres les plus importants et sont déclinés en différents conditionnements pratiques.
Sels pour l'analyse selon les pharmacopées
Nous disposons d'une gamme complète de sels organiques et inorganiques EMSURE®, spécialement conçus pour les analyses réalisées suivant les pharmacopées et conformément aux directives de l'ACS et du chapitre "Réactifs" de la Ph. Eur. Ces sels de qualité supérieure respectent et même dépassent les lignes directrices mondiales faisant autorité en matière de qualité, et offrent aux laboratoires de contrôle qualité de l'industrie pharmaceutique une vaste reconnaissance internationale, des processus d'audit simplifiés, et des travaux et des coûts de validation réduits. Tout cela fait des sels EMSURE® le choix idéal pour les analyses devant respecter les exigences de l'USP-NF et de la Pharmacopée européenne.
Sels de qualité pour la recherche et la production
Notre gamme complète de sels Sigma-Aldrich® couvre les qualités les plus couramment utilisées dans la recherche et la production, de la qualité "réactif" à nos sels anhydres Redi-Dri® innovants, en passant par les sels de haute pureté (teneur en métaux testée supérieure à 99,99 %). Ces produits constituent une référence indiscutée et des sels de premier choix pour des tampons de qualité, la synthèse chimique, la séparation, la purification, l'extraction ainsi que d'autres méthodes de recherche et de production pour vos applications courantes. Utilisables de la paillasse à l'échelle industrielle, les produits Sigma-Aldrich® vous permettent de disposer de sels fiables pour vos besoins quotidiens.
Produits pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques
Alors que les contraintes règlementaires ne cessent de s'alourdir, il devient de plus en plus important de se concentrer sur l'essentiel : la qualité, et le bon partenaire pour vous accompagner tout au long du parcours de vos produits.
Nous pouvons vous accompagner à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production, avec des services allant de l'optimisation des procédés à l'assistance réglementaire. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques ; elle se conforme à des procédures de contrôle qualité très strictes et est produite dans le respect des bonnes pratiques de fabrication.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont également accompagnées d'une documentation complète qui facilite la mise en conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la totale transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques.