Principaux documents
216763
Sigma-Aldrich
Peroxyde d'hydrogène solution
greener alternative
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.01
Beilstein:
3587191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
stabilized
Densité de vapeur
1 (vs air)
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Essai
29.0-32.0% (ACS specification)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
30 wt. % in H2O
Impuretés
≤0.0006 meq/g Titr. acid
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
APHA: ≤10
pH
3-4 (30% in hydrogen peroxide)
pKa (25 °C)
11.6
Densité
1.11 g/cm3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Traces de cations
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le peroxyde d'hydrogène en solution est couramment utilisé comme agent désinfectant. Il présente des propriétés germicides et sporicides. H2O2 est une espèce réactive de l'oxygène produite par diverses réactions métaboliques aérobies. Il a été quantifié par fluorimétrie à l'état d'ultratraces à des concentrations de l'ordre de 10-11 mol/ml.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. L'efficacité catalytique de ce produit a été améliorée. Cliquez ici pour en savoir plus.
Application
Agent oxydant plus respectueux de l'environnement utilisé pour la bromation de composés 1,3-dicarbonylés, la formation de liaisons amide à partir d'amines et d'aldéhydes, l'halogénation de composés aromatiques et la déthioacétalisation.
Monochloration oxydative hautement sélective pour la synthèse d'intermédiaires organiques : 2-chlorotoluène, 2-chloroaniline, 2-chlorophénol et 2-chloro-4-méthylphénol
Le peroxyde d'hydrogène en solution a également été utilisé dans la préparation de "Piranha", mélange d'acide sulfurique et de peroxyde d'hydrogène servant à nettoyer les substrats de silicium utilisés dans les puces de spectrométrie de masse initiée par nanostructures (NIMS).
Il peut être utilisé comme agent oxydant dans les cas suivants :
  • Époxydation d'oléfines terminales en l'absence d'halogénure
  • Oxydation du cyclohexène en acide adipique en l'absence de solvant organique et d'halogénure
Le peroxyde d'hydrogène en solution a été utilisé dans un protocole d'immunoblotting.
Autres remarques
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. L'efficacité énergétique de ce produit a été améliorée. Cliquez ici pour en savoir plus.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nanostructure-initiator mass spectrometry: a protocol for preparing and applying NIMS surfaces for high-sensitivity mass analysis.
Woo HK, et al.
Nature Protocols, 3(8), 1341-1349 (2008)
A practical method for epoxidation of terminal olefins with 30% hydrogen peroxide under halide-free conditions.
Sato K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(23), 8310-8311 (1996)
A "green" route to adipic acid: Direct oxidation of cyclohexenes with 30 percent hydrogen peroxide.
Sato K, et al.
Science, 281(5383), 1646-1647 (1998)
Changes in bovine enamel after treatment with a 30% hydrogen peroxide bleaching agent.
Hyun-Jin P, et al.
Dental Materials Journal, 23(4), 517-521 (2004)
Vapor-phase hydrogen peroxide as a surface decontaminant and sterilant.
Klapes NA and Vesley D. O. N. A. L. D.
Applied and Environmental Microbiology, 56(2), 503-506 (1990)