239313
Sulfate de sodium
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
anhydrous
Essai
≥99.0%
Forme
granular
Impuretés
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
Perte
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
Pf
884 °C (lit.)
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
Le NaSO4 peut aussi servir d'agent dessiccant en synthèse organique pour éliminer les traces d'eau présentes dans les extraits organiques. Il permet d'assécher quasiment tous les composés, y compris les acides gras, les aldéhydes, les cétones et les halogénures d'alkyle et d'aryle.
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Réactif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GC/MSNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique