Indicateurs
Indicateurs de titrage et autres applications
Nous proposons une large gamme d'indicateurs de grande qualité pour observer les réactions chimiques. Nos produits, disponibles en diverses tailles de conditionnement, vous permettent d'obtenir tous les indicateurs nécessaires à vos applications particulières auprès d'un seul et même fournisseur. Nos indicateurs vous permettront de déterminer exactement le point final d'un large éventail de types de titrage.
Notre gamme comprend les produits suivants :
- Indicateurs acido-basiques (pH)
- Indicateurs complexométriques ou métalliques
- Indicateurs fluorescents
- Indicateurs redox
Nous pouvons aussi vous fournir des indicateurs spéciaux, personnalisés pour répondre aux besoins exacts de vos applications. Tous nos indicateurs sont rigoureusement testés pour garantir des résultats exacts, fiables et reproductibles.
Indicateurs pour l'analyse selon les pharmacopées
Parmi notre offre complète d'indicateurs pour des titrages classiques fiables et précis, nous proposons un large éventail spécialement conçu et rigoureusement testé destiné à l'analyse selon les pharmacopées. Ces indicateurs de grande qualité respectent l'ensemble des directives de qualité internationales et sont conformes au chapitre "Réactifs" de la Ph. Eur. et aux normes ACS.
Products
Indicateurs acido-basiques (pH)
Un indicateur acido-basique, ou indicateur de pH, est un acide faible ou une base faible qui change de couleur lorsque la concentration en solution aqueuse des ions hydrogène (H+) ou hydroxyde (OH-) varie. Les indicateurs de pH sont essentiellement utilisés dans les applications de laboratoire pour identifier le point final d'une réaction acido-basique et quantifier la teneur en composés acides ou alcalins d'une solution. Lorsqu'il sert à indiquer rapidement le point final d'un titrage acido-basique, l'indicateur subit un changement de couleur (virage) au point d'équivalence, qui permet à l'utilisateur de reconnaître visuellement le point final du titrage.
Indicateurs complexométriques ou métalliques
Les indicateurs complexométriques ou métalliques sont des substances organiques qui subissent un changement de couleur définitif lorsqu'ils forment un complexe avec certains ions métalliques.
Ils sont utilisés dans la détermination analytique volumétrique de la concentration d'ions métalliques, par exemple dans la détermination de la dureté de l'eau.
Indicateurs fluorescents
Les indicateurs fluorescents sont des composés dont les propriétés de fluorescence changent suite à une variation de la concentration en ions hydrogène, du potentiel d'oxydation ou de la concentration en ions métalliques. Ces indicateurs sont essentiels pour la détermination du point final des titrages par précipitation, dans lesquels une variation bien définie de l'une des propriétés se produit au point d'équivalence.
Ils peuvent aussi servir à colorer et visualiser les cellules, composants cellulaires, chromosomes et bactéries, et à détecter les réactions antigène-anticorps.
Indicateurs redox
Les indicateurs redox sont des composés qui changent de couleur à certaines valeurs de différence de potentiel. Ces indicateurs possèdent une forme oxydée et une forme réduite de couleurs différentes. Les indicateurs redox servent en laboratoire à suivre les réactions redox, à déterminer approximativement les potentiels redox, et à indiquer le point final d'un titrage redox (en oxymétrie). La couleur des indicateurs redox ne change pas à une valeur de pH particulière, mais plutôt à un potentiel redox particulier, plus proche du point d'équivalence de la réaction.
Ressources produits apparentées
- Brochure : Colorize Your Lab
Explore our wide range of indicators for classical analytical titrations and utilize smart tables to easily find the ideal one for your specific needs.