Principaux documents
T7009
Sigma-Aldrich
Thrombine from human plasma
lyophilized powder, ≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Synonyme(s) :
Facteur IIa
100 UNITS
158,00 $
250 UNITS
334,00 $
1000 UNITS
817,00 $
5000 UNITS
3 370,00 $
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 UNITS
158,00 $
250 UNITS
334,00 $
1000 UNITS
817,00 $
5000 UNITS
3 370,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Poids mol.
37.4 kDa
Impuretés
HIV and HBsAg, source material tested negative
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... F2(2147)
Description générale
Le gène F2, qui code pour la thrombine, est situé dans la région chromosomique 11p11.2 de l′homme.[1]
Application
La thrombine issue de plasma humain a été utilisée :
  • Sous forme dissoute dans du CaCl2 et ajoutée à une solution de cellules contenant du fibrinogène modifié par du poly(éthylène glycol) pour la production de fibrine[2].
  • Pour polymériser de la fibrine sur des plaques à puits[3].
  • Comme protéinase agoniste endogène pour les récepteurs activés par les protéinases : PAR1, PAR3 et PAR4 afin de stimuler des cellules.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
La thrombine est une protéase à sérine endolytique[5] qui stimule la production de cellules endothéliales et mésenchymateuses, de plaquettes et de leucocytes induits par les dommages vasculaires. Cette action est médiée par le récepteur couplé aux protéines G.[6] Elle catalyse le clivage du fibrinogène au niveau des liaisons Arg−Gly pour former de la fibrine et libérer des fibrinopeptides A et B[5]. La forme prédominante in vivo de la thrombine est le zymogène prothrombine (facteur II), produit dans le foie. La prothrombine est un facteur d′activation de la coagulation, dont les taux élevés indiquent un cancer.[5] La thrombine peut servir à cliver les protéines de fusion. Le clivage des protéines de fusion peut être réalisé avec un rapport thrombine/protéine de fusion de 1/500.[7]
Sérine protéase qui clive sélectivement les liaisons Arg-Gly du fibrinogène pour former la fibrine et les fibrinopeptides A et B.
Définition de l'unité
L′activité est exprimée en unités NIH et obtenue par comparaison directe à un étalon de référence de la thrombine du NIH.
Forme physique
Produit lyophilisé à partir d′une solution saline tamponnée au citrate, à pH 6,5.
Remarque sur l'analyse
La procédure d′analyse selon le NIH, basée sur une modification de la méthode de Biggs, utilise 0,2 ml de plasma dilué (1:1 dans une solution saline) comme substrat et 0,1 ml d′échantillon de thrombine (stabilisé dans une solution tamponnée contenant 1 % d′albumine). Seuls les temps de coagulation dans la plage de 15 à 25 secondes sont utilisés pour déterminer les concentrations en thrombine.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur la thrombine, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Signal transduction for proteinase-activated receptor-2-triggered prostaglandin E2 formation in human lung epithelial cells
Kawao N, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 315(2), 576-589 (2005)
B J Biemond et al.
Circulation, 96(5), 1612-1615 (1997-10-07)
In many case-control as well as epidemiological studies, increased lipoprotein(a) [Lp(a)] levels are considered to constitute an independent risk factor for premature coronary artery and cerebrovascular disease. Lp(a) resembles an LDL particle with an additional linked protein [apolipoprotein(a), apo(a)], whose
New vectors for high level expression of recombinant proteins in bacteria
Hakes DJ and Dixon JE
Analytical biochemistry, 202(2), 293-298 (1992)
Protease-activated receptor 3 is a second thrombin receptor in humans
Ishihara H, et al.
Nature, 386(6624), 502-502 (1997)
Capillary-like network formation by human amniotic fluid-derived stem cells within fibrin/poly (ethylene glycol) hydrogels
Benavides OM, et al.
Tissue Engineering: Part A, 21(7-8), 1185-1194 (2015)
Articles
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How much is 100UN of thrombin(T6884)? what is the weight in mg?
    1 answer
    1. Both of these Thrombin products - T7009 and T6884 - are sold by activity or units. The amount of powder in the vial is lot specific and based on the activity reported in the Certificate of Analysis.
      T6884-100UN, lot SLCP0517 tested at 2736 uits per milligram. The 100UN vial contains 36ug of powder per vial. See the link below to review this Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T6884-100UNSLCP0517.pdf
      T7009-100UN, lot SLCN9908 tested at 1742 units per milligram. The 100UN vial contains 57ug of powder per vial. See the link below to review this Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T7009-250UNSLCN9908.pdf
      Helpful?
  2. How much does the T-7009-100UN weigh with and without packaging? Country of origin Germany?
    1 answer
    1. This product is packaged in units, the exact amount of product will depend on the lot-specific activity. For example, the SLCN9908 has a specific activity of 1742 units/ mg protein. The end user will receive 0.06 mg. The net weight of packaging is 1,000 mg. The product is manufactured in the USA.
      Helpful?
  3. What is the solution stability of Product T7009, Thrombin from human plasma?
    1 answer
    1. By analogy to thrombin from bovine plasma (T4648), we expect stock solutions of thrombin from human plasma to be stable for one week kept refrigerated at 2-8° C. Since thrombin solutions adsorb to glass, it is recommended to aliquot the solutions in plastic tubes and store frozen at -20°C or colder for long term storage.
      Helpful?
  4. What is the isoelectric point of Product T7009, Thrombin from human plasma?
    1 answer
    1. The isoelectric point (pI) range of the human thrombin isozymes is 6.35 - 7.6. The major isoform has a pI of 7.31.
      Helpful?
  5. For thrombin, how do NIH units compare to International Units (IU)?
    1 answer
    1. One NIH unit of thrombin is equivalent to approximately 1.8 International Unit (IU) of thrombin.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the solubility of Product T7009, Thrombin from human plasma?
    1 answer
    1. Thrombin from human plasma gave a clear very faint yellow solution when dissolved at 100 unit vial plus 1 ml of 28 mM sodium barbital, 0.125M sodium chloride, 1% BSA, 0.5% PEG, pH 7.35.  Thrombin from bovine plasma (T4648) is soluble in water at 10 mg/mL.
      Helpful?
  8. What is the cross reactivity of Thrombin?
    1 answer
    1. Thrombin from any vertebrate species will clot the fibrinogen of virtually any other species.  Fibrinogen from any mammalian source will cross-react with thrombin from any mammalian source, but it is not well known how thrombin and fibrinogen from different animals differ in their sequence.  When any mammalian thrombin is injected into a different mammal, clotting will occur.