B7632
N-Benzoyl-Phe-Val-Arg-p-nitroanilide hydrochloride
chromogenic, protease substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
N-Benzoyl-L-phenylalanyl-L-valyl-L-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
292,00 $
About This Item
292,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
N-Benzoyl-Phe-Val-Arg-p-nitroanilide hydrochloride, protease substrate
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C33H40N8O6.ClH/c1-21(2)28(40-31(44)27(20-22-10-5-3-6-11-22)39-29(42)23-12-7-4-8-13-23)32(45)38-26(14-9-19-36-33(34)35)30(43)37-24-15-17-25(18-16-24)41(46)47;/h3-8,10-13,15-18,21,26-28H,9,14,19-20H2,1-2H3,(H,37,43)(H,38,45)(H,39,42)(H,40,44)(H4,34,35,36);1H/t26-,27-,28-;/m0./s1
Clé InChI
PYVSMZDQQUZGPF-JAQKLANPSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.