Principaux documents
SRE0003
Sigma-Aldrich
Thrombine from bovine plasma
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonyme(s) :
Facteur IIa
10000 UNITS
644,00 $
100000 UNITS
4 050,00 $
70 EA
Demander
120 EA
Demander
644,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10000 UNITS
644,00 $
100000 UNITS
4 050,00 $
70 EA
Demander
120 EA
Demander
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
644,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
bovine plasma
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
80-500 NIH units/mg protein
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Sérine protéase qui clive sélectivement les liaisons Arg-Gly du fibrinogène pour former la fibrine et les fibrinopeptides A et B.
Définition de l'unité
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
Remarque sur l'analyse
La procédure d′essai selon NIH utilise 0,2 ml de plasma dilué (1:1 dans une solution saline) comme substrat et 0,1 ml d′échantillon de thrombine (stabilisé dans une solution tamponnée contenant 1 % d′albumine) et est une modification de la méthode de Biggs. Seuls les temps de coagulation dans la plage de 15 à 25 secondes sont utilisés pour déterminer les concentrations en thrombine.
L′activité est exprimée en unités de NIH et obtenue par comparaison directe à une norme de référence de thrombine NIH, Lot K.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable