S9009
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride
thrombin substrate, ≥97% (HPLC), powder
712,00 $
About This Item
712,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride, thrombin substrate
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CNCC(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H30N8O5.ClH/c1-23-12-17(29)27-11-3-5-16(27)19(31)26-15(4-2-10-24-20(21)22)18(30)25-13-6-8-14(9-7-13)28(32)33;/h6-9,15-16,23H,2-5,10-12H2,1H3,(H,25,30)(H,26,31)(H4,21,22,24);1H
Clé InChI
KMSNYOSWLIQVAN-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.