A2221
Antithrombin III from human plasma
lyophilized powder, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Factor Xa inhibitor, Heparin cofactor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SERPINC1(462)
Actions biochimiques/physiologiques
Liaison
Définition de l'unité
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.