MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
T1005
Sigma-Aldrich
Trypsine from bovine pancreas
Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
Synonyme(s) :
Serine Protease 1
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.78
Source biologique
bovine pancreas
Type
Type XI
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥6,000 BAEE units/mg protein
Poids mol.
23.8 kDa
Composition
protein, 90-100%
Impuretés
salt, essentially free
Solubilité
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
Activité étrangère
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
La trypsine de pancréas de bovin a été utilisée :
  • dans un protocole de trypsination, pour éliminer l'alloantigène lié à la membrane
  • pour l'incubation d'un composé liant l'amylase de 20 kD afin de déterminer sa nature chimique
  • dans la préparation de produits de dégradation de la lactoferrine afin d'évaluer son action antiadipogénique
Pour la digestion de peptides par la trypsine, utiliser un rapport trypsine/peptide d′environ 1/100 à 1/20. Ce produit est généralement utilisé pour détacher les cellules adhérentes d′une surface de culture. La concentration en trypsine nécessaire pour déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type de cellules et de l′ancienneté de la culture. La trypsine a également été utilisée pour remettre en suspension des cellules lors d′une culture cellulaire, en recherche protéomique pour la digestion de protéines et dans diverses digestions en gel. Parmi ses autres applications, on peut citer l′évaluation de la cristallisation par des techniques à base de membrane et la détermination du fait que les vitesses et les rendements de repliement des protéines peuvent être limités par la présence de pièges cinétiques.
Actions biochimiques/physiologiques
La trypsine clive les peptides du côté C-terminal des résidus de lysine et d′arginine. La vitesse d′hydrolyse de cette réaction diminue si l′un ou l′autre côté du site de clivage comporte un résidu acide, et l′hydrolyse est interrompue si un résidu de proline se trouve du côté carboxyle du site de clivage. L′activité trypsine est optimale à pH 7-9. La trypsine peut également cliver les liaisons ester et amide des dérivés synthétiques des acides aminés. De l′EDTA est ajouté aux solutions de trypsine pour servir d′agent chélateur, afin de neutraliser les ions calcium et magnésium qui dissimulent les liaisons peptidiques sur lesquelles la trypsine agit. L′élimination de ces ions augmente l′activité enzymatique.
Les inhibiteurs de protéase à sérine, notamment le DFP, la TLCK, l′APMSF, l′AEBSEF et l′aprotinine, inhibent la trypsine.
Composants
La trypsine comprend un polypeptide monocaténaire de 223 résidus d'acides aminés obtenu par clivage de l'hexapeptide N-terminal du trypsinogène au niveau de la liaison peptidique Lys-lle. Sa séquence d'acides aminés est stabilisée par 6 ponts disulfure. Il s'agit de la forme native de la trypsine : la bêta-trypsine. La bêta-trypsine peut subir une autolyse, par clivage au niveau des résidus Lys-Ser, produisant l'alpha-trypsine. La trypsine fait partie de la famille des protéases à sérine.
Attention
Les solutions préparées dans du chlorure d'hydrogène 1 mM sont stables pendant un an lorsqu'elles sont conservées en aliquotes à -20 °C. De plus, la présence de Ca2+ limite l'autolyse de la trypsine et assure sa stabilité en solution. On notera par ailleurs que la trypsine conserve l'essentiel de son activité dans l'urée 2,0 M, le chlorhydrate de guanidine 2,0 M ou le SDS à 0,1 % (p/v).
Définition de l'unité
Une unité de BAEE produit une A253 de 0,001 par minute à pH 7,6 et à 25 °C lorsque le BAEE est utilisé comme substrat.
Notes préparatoires
Ce produit est issu de pancréas provenant de Nouvelle-Zélande. Il est soluble dans le chlorure d'hydrogène 1 mM à 1 mg/ml.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
F A Scannapieco et al.
Infection and immunity, 60(11), 4726-4733 (1992-11-01)
The goal of the present study was to begin characterizing the amylase-binding component(s) on the surface of Streptococcus gordonii G9B. Alkali extracts but not phenol-water extracts of this bacterium inhibited 125I-amylase binding to S. gordonii G9B. To identify the bacterial
H Wagner et al.
The Journal of experimental medicine, 148(6), 1523-1538 (1978-12-01)
Secondary murine cytotoxic T lymphocyte responses from alloantigen-primed T cells can be induced in vitro by apparently unrelated regimens, such as addition of either concanavalin A (Con A), conditioned medium from Con A stimulated lymphocyte cultures, conditioned medium from secondary
Tomoji Ono et al.
The British journal of nutrition, 105(2), 200-211 (2010-09-22)
Lactoferrin (LF) is a multifunctional glycoprotein in mammalian milk. In a previous report, we showed that enteric-coated bovine LF tablets can decrease visceral fat accumulation, hypothesising that the enteric coating is critical to the functional peptides reaching the visceral fat
Minji Kang et al.
Experimental & molecular medicine, 53(3), 457-467 (2021-03-27)
Neddylation is a posttranslational modification in which NEDD8 is conjugated to a target substrate by cellular processes similar to those involved in ubiquitination. Recent studies have identified PSD-95 and cofilin as substrates for neddylation in the brain and have shown
Derek Toms et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 534-534 (2020-06-26)
We have developed an accessible software tool (receptoR) to predict potentially active signaling pathways in one or more cell type(s) of interest from publicly available transcriptome data. As proof-of-concept, we applied it to mouse photoreceptors, yielding the previously untested hypothesis
Protocoles
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.