B4750
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride
trypsin substrate
Synonyme(s) :
BANA, Nα-Benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamide hydrochloride
96,40 $
About This Item
96,40 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C23H25N5O2.ClH/c24-23(25)26-14-6-11-20(28-21(29)17-8-2-1-3-9-17)22(30)27-19-13-12-16-7-4-5-10-18(16)15-19;/h1-5,7-10,12-13,15,20H,6,11,14H2,(H,27,30)(H,28,29)(H4,24,25,26);1H
Clé InChI
BNGRKDJZQIGWQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable