Principaux documents
T0303
Sigma-Aldrich
Trypsine from porcine pancreas
Trypsin from porcine pancreas
Type IX-S, lyophilized powder, 13,000-20,000 BAEE units/mg protein
Synonyme(s) :
Serine Protease 1
1 G
164,00 $
10 G
963,00 $
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
164,00 $
10 G
963,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.78
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Type
Type IX-S
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
13,000-20,000 BAEE units/mg protein
Poids mol.
23.8 kDa
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
chymotrypsin ≤1.0 units/mg protein
Température de stockage
−20°C
Application
Pour la digestion trypsique des peptides, utiliser un rapport trypsine:peptide d'environ 1:100 à 1:20. La trypsine sert généralement à détacher les cellules adhérentes d'une surface de culture. La concentration qui permet de déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type de cellules et de l'âge de la culture. La trypsine a également été utilisée pour remettre des cellules en suspension lors de cultures cellulaires, pour digérer des protéines en recherche protéomique ou pour réaliser diverses digestions sur gel†. Parmi ses autres applications, citons l'analyse de la cristallisation par des techniques à membrane ou une étude visant à établir que le taux de repliement et le rendement des protéines peuvent être limités par la présence de pièges cinétiques.
Actions biochimiques/physiologiques
La trypsine clive les peptides situés du côté C-terminal des résidus lysine et arginine. Cette réaction d'hydrolyse est plus lente lorsqu'un résidu acide se situe d'un côté ou de l'autre du site de clivage, et elle s'interrompt lorsqu'un résidu proline se situe du côté carboxyle du site de clivage. L'activité de la trypsine est optimale à un pH de 7 à 9. La trypsine peut également cliver les liaisons ester et amide de dérivés d'acides aminés de synthèse. On ajoute de l'EDTA aux solutions de trypsine pour servir d'agent chélateur afin de neutraliser les ions calcium et magnésium qui masquent les liaisons peptidiques sur lesquelles la trypsine agit. L'élimination de ces ions augmente l'activité enzymatique.
Les inhibiteurs de protéases à sérine (entre autres, le DFP, la TLCK, l'APMSF, l'AEBSEF et l'aprotinine) inhibent la trypsine.
Composants
La trypsine comprend un polypeptide monocaténaire de 223 résidus d'acides aminés obtenu par clivage de l'hexapeptide N-terminal du trypsinogène au niveau de la liaison peptidique Lys-lle. Sa séquence d'acides aminés est stabilisée par 6 ponts disulfure. Il s'agit de la forme native de la trypsine : la bêta-trypsine. La bêta-trypsine peut subir une autolyse, par clivage au niveau des résidus Lys-Ser, produisant l'alpha-trypsine. La trypsine fait partie de la famille des protéases à sérine.
Attention
Les solutions préparées dans du chlorure d'hydrogène 1 mM sont stables pendant un an lorsqu'elles sont conservées en aliquotes à -20 °C. De plus, la présence de Ca2+ limite l'autolyse de la trypsine et assure sa stabilité en solution. On notera par ailleurs que la trypsine conserve l'essentiel de son activité dans l'urée 2,0 M, le chlorhydrate de guanidine 2,0 M ou le SDS à 0,1 % (p/v).
Définition de l'unité
Une unité de BAEE produit une ΔA253 de 0,001 par minute à pH 7,6 et à 25 °C lorsque le BAEE est utilisé comme substrat. 1 unité de BTEE = 320 unités d'ATEE. Volume réactionnel = 3,2 ml (trajet optique de 1 cm).
Notes préparatoires
Ce produit est une poudre lyophilisée soluble dans de la solution saline équilibrée de Hank à raison de 25 mg/ml.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Jelle Matthijnssens et al.
Journal of virology, 84(4), 2013-2026 (2009-11-27)
Although few simian rotaviruses (RVs) have been isolated, such strains have been important for basic research and vaccine development. To explore the origins of simian RVs, the complete genome sequences of strains PTRV (G8P[1]), RRV (G3P[3]), and TUCH (G3P[24]) were
G K German et al.
Biophysical journal, 102(11), 2424-2432 (2012-06-21)
We study the drying of stratum corneum, the skin's outermost layer and an essential barrier to mechanical and chemical stresses from the environment. Even though stratum corneum exhibits structural features across multiple length-scales, contemporary understanding of the mechanical properties of
Arno G B Wouters et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(6), 1263-1271 (2017-01-27)
The relationship between structural and foaming properties of two tryptic and two peptic wheat gluten hydrolysates was studied at different pH conditions. The impact of pH on foam stability (FS) of the samples heavily depended on the peptidase used and
Valeria Lulla et al.
Nature communications, 11(1), 4070-4070 (2020-08-15)
Human astroviruses are small non-enveloped viruses with positive-sense single-stranded RNA genomes. Astroviruses cause acute gastroenteritis in children worldwide and have been associated with encephalitis and meningitis in immunocompromised individuals. It is still unknown how astrovirus particles exit infected cells following
Sulena Polez et al.
PloS one, 11(12), e0167207-e0167207 (2016-12-03)
A significant barrier to insulin is affordability. In this manuscript we describe improvements to key steps in the insulin production process in Pichia pastoris that reduce cost and time. The strategy for recovery and processing of human insulin precursor has
Protocoles
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Blacksburg VA
    • Review 1
    • Votes 2
    4 out of 5 stars.
    Active but consider autoproteolysis
    Trypsin is active but autoproteolyze over time. It requires re-purification and design to reduce autoproteolysis.