Principaux documents
T8003
Sigma-Aldrich
Trypsine from bovine pancreas
Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein
100 MG
90,30 $
500 MG
258,00 $
1 G
454,00 $
10 G
2 730,00 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
90,30 $
500 MG
258,00 $
1 G
454,00 $
10 G
2 730,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Type
Type I
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité spécifique
~10,000 BAEE units/mg protein
Poids mol.
23.8 kDa
Composition
protein, 90-100%
Solubilité
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
Activité étrangère
Chymotrypsin ≤4 BTEE units/mg protein
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Pour la digestion de peptides par la trypsine, utiliser un rapport trypsine/peptide d′environ 1/100 à 1/20. Ce produit est généralement utilisé pour détacher les cellules adhérentes d′une surface de culture. La concentration en trypsine nécessaire pour déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type de cellules et de l′ancienneté de la culture. La trypsine a également été utilisée pour remettre en suspension des cellules lors d′une culture cellulaire, en recherche protéomique pour la digestion de protéines et dans diverses digestions en gel. Parmi ses autres applications, on peut citer l′évaluation de la cristallisation par des techniques à base de membrane et la détermination du fait que les vitesses et les rendements de repliement des protéines peuvent être limités par la présence de pièges cinétiques.
Actions biochimiques/physiologiques
La trypsine clive les peptides du côté C-terminal des résidus de lysine et d′arginine. La vitesse d′hydrolyse de cette réaction diminue si l′un ou l′autre côté du site de clivage comporte un résidu acide, et l′hydrolyse est interrompue si un résidu de proline se trouve du côté carboxyle du site de clivage. L′activité trypsine est optimale à pH 7-9. La trypsine peut également cliver les liaisons ester et amide des dérivés synthétiques des acides aminés. De l′EDTA est ajouté aux solutions de trypsine pour servir d′agent chélateur, afin de neutraliser les ions calcium et magnésium qui dissimulent les liaisons peptidiques sur lesquelles la trypsine agit. L′élimination de ces ions augmente l′activité enzymatique.
Les inhibiteurs de protéase à sérine, notamment le DFP, la TLCK, l′APMSF, l′AEBSEF et l′aprotinine, inhibent la trypsine.
Composants
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Attention
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Définition de l'unité
Une unité de BAEE produit une A253 de 0,001 par minute à pH 7,6 et à 25 °C lorsque le BAEE est utilisé comme substrat.
Notes préparatoires
Soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Geraldine Delbès et al.
Biology of reproduction, 80(2), 320-327 (2008-11-07)
Advances in treatment for testicular cancer that include the coadministration of bleomycin, etoposide, and cisplatin (BEP) have brought the cure rate to higher than 90%%. The goal of this study was to elucidate the impact of BEP treatment on gene
Yihao Jiang et al.
eLife, 9 (2020-12-05)
Physiological response to thermal stimuli in mammals is mediated by a structurally diverse class of ion channels, many of which exhibit polymodal behavior. To probe the diversity of biophysical mechanisms of temperature-sensitivity, we characterized the temperature-dependent activation of MthK, a
Sajna Anand Sadanandan et al.
Virus research, 223, 20-27 (2016-06-23)
Nora virus is an enteric virus that causes persistent, non-pathological infection in Drosophila melanogaster. It replicates in the fly gut and is transmitted via the fecal-oral route. Nora virus has a single-stranded positive-sense RNA genome, which is translated in four
Curt Mazur et al.
JCI insight, 4(20) (2019-10-18)
Intrathecal (IT) delivery and pharmacology of antisense oligonucleotides (ASOs) for the CNS have been successfully developed to treat spinal muscular atrophy. However, ASO pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) properties remain poorly understood in the IT compartment. We applied multimodal imaging
Céline Boiteux et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(47), 29968-29978 (2020-11-07)
Potassium channels can become nonconducting via inactivation at a gate inside the highly conserved selectivity filter (SF) region near the extracellular side of the membrane. In certain ligand-gated channels, such as BK channels and MthK, a Ca2+-activated K+ channel from
Protocoles
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.