MilliporeSigma
Toutes les photos(8)
Documents
G7017
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidase from Helix pomatia
Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL
Synonyme(s) :
ββ-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
Helix pomatia
Type
Type HP-2
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥100,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
βLa β-glucuronidase de type H-2 d'Helix pomatia est une solution brute d'enzymes issues du suc digestif de l'escargot de Bourgogne. βLes β-glucuronidases dérivées de mollusques présentent souvent une activité sulfatase. Ces deux activités sont utiles à l'hydrolyse des métabolites dans les analyses toxicologiques et les analyses de biomarqueurs. Pour avoir une vue d'ensemble de notre gamme de β-glucuronidases et de leurs applications, consultez notre page dédiée à l'analyse des métabolites de médicaments
Application
  • Préparation d'échantillons pour LC/MS par digestion de composés conjugués à un groupement glucuronide pour la recherche toxicologique et la recherche de biomarqueurs.
  • Élimination des conjugués glucuronide, par exemple pour la préparation de baïcaline.­
Nouvel article technique comparant les performances de différentes enzymes
En savoir plus
sur les données d′applications récentes générées par la R&D Sigma pour optimiser l′hydrolyse de différentes classes de médicaments à l′aide d′enzymes provenant de diverses sources et sur l′utilisation d′une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l′effet de l′activité estérase entraînant la conversion de 6-MAM en morphine
Actions biochimiques/physiologiques
La bêta-glucuronidase endogène est une enzyme lysosomale impliquée dans la digestion des catabolites modifiés par un groupement glucuronide.
La bêta-glucuronidase microbienne présente dans le microbiote peut entraîner la réabsorption de métabolites par l'hydrolyse des conjugués glucuronide des métabolites de xénobiotiques et d'endobiotiques.
Sert à hydrolyser les conjugués glucuronides lors de l′analyse de métabolites urinaires
Caractéristiques et avantages
  • pH optimal : 4,0 à 5,0
  • pH optimal pour l'activité sulfatase : 6,2
  • Faible activité sulfatase (< 7 500 unités/ml)
  • Suspension de sulfate d'ammonium
  • Bêta-glucuronidase dérivée de mollusques
  • Utile pour l'hydrolyse acide des glucuronides dans les échantillons de pH faible
Qualité
De nombreuses β-glucuronidases dérivées de mollusques présentent également une activité sulfatase.
Liaison
Produit similaire à G0876, mais fabriqué par Sigma.
Définition de l'unité
Définition de l′unité de sulfatase : Une unité de sulfatase hydrolyse 1,0 μmole de sulfate de p-nitrocatéchol par heure à pH 5,0 et 37 °C.
Une unité Sigma ou Fishman modifiée libère, à partir de glucuronide de phénolphtaléine, 1,0 μg de phénolphtaléine par heure à 37 °C et pH 5,0 (analyse de 30 min).
Forme physique
Solution aqueuse dans du sulfate d'ammonium à environ 1,0 M avec de l'azoture de sodium 3 mM comme conservateur.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
W Dennis Ulrey et al.
Journal of AOAC International, 96(4), 917-924 (2013-09-05)
A multilaboratory study of AOAC Official Method 2011.23 was performed to satisfy requirements for Final Action status through the AOAC expert review panel process. The study included nine collaborating laboratories from the United States, Canada, Brazil, and The Netherlands. Five
Mladen Boban et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 47(5), 695-701 (2006-06-16)
By using red wine (RW), dealcoholized red wine (DARW), polyphenols-stripped red wine (PSRW), ethanol-water solution (ET), and water (W), the role of wine polyphenols, ethanol, and urate on vascular function was examined in humans (n = 9 per beverage) and
L Bláhová et al.
Journal of dairy science, 99(9), 6973-6982 (2016-07-11)
Isoflavones are natural phytoestrogens with antioxidant and endocrine-disrupting potencies. Monitoring of their levels is important to ensure the high quality and safety of food, milk, and dairy products. The efficiency and accuracy of phytoestrogen analyses in complex matrices such as
Madalina Neacsu et al.
Molecular nutrition & food research, 61(3) (2016-07-01)
Phytophenols present in cereals are metabolised to compounds that could be partly responsible for the reduced risk of chronic diseases and all-cause mortality associated with fibre-rich diets. The bioavailability, form and in vivo concentrations of these metabolites require to be
Monica L Vermillion Maier et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 49(8), 694-705 (2021-05-27)
3,3'-Diindolylmethane (DIM), a major phytochemical derived from ingestion of cruciferous vegetables, is also a dietary supplement. In preclinical models, DIM is an effective cancer chemopreventive agent and has been studied in a number of clinical trials. Previous pharmacokinetic studies in
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocoles
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.