G1512
ββ-Glucuronidase from Helix pomatia
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
Synonyme(s) :
ββ-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
166,00 $
About This Item
166,00 $
Produits recommandés
Type
Type H-5
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥400,000 units/g solid
secondary activity
≤40,000 units/g solid sulfatase
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- dans le traitement enzymatique des échantillons d′urine pour analyses par spectrométrie de masse en tandem LC-ESI-MS/MS[2]
- dans la procédure d′extraction de la quercétine de tissus de porc ou de rat pour analyses par chromatographie liquide haute performance (CLHP)[3]
- dans l′étape de déconjugaison enzymatique pour la préparation d′échantillons d′urine et de plasma pour analyses GC-MS[4]
En savoir plus
sur les données d′applications récentes générées par la R&D Sigma pour optimiser l′hydrolyse de différentes classes de médicaments à l′aide d′enzymes provenant de diverses sources et sur l′utilisation d′une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l′effet de l′activité estérase entraînant la conversion de 6-MAM en morphine
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Liaison
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocoles
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.