73677
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥99.0% (TLC), powder or crystals, suitable as substrate for β-glucuronidase test
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, PNPG
344,00 $
About This Item
344,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide, ≥99.0% (TLC)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D −102±3°, c = 1% in ethanol
Impuretés
≤0.05% free 4-nitrophenol
≤7% water
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
Adéquation
suitable as substrate for β-glucuronidase test
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Clé InChI
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-N
Application
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable