G7396
ββ-Glucuronidase from Escherichia coli
Type IX-A, lyophilized powder, 1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
Synonyme(s) :
ββ-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Type
Type IX-A
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
Poids mol.
290 kDa
Composition
Protein, 30-70% biuret
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
En savoir plus
sur les données d′applications récentes générées par la R&D Sigma pour optimiser l′hydrolyse de différentes classes de médicaments à l′aide d′enzymes provenant de diverses sources et sur l′utilisation d′une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l′effet de l′activité estérase entraînant la conversion de 6-MAM en morphine
Qualité
Définition de l'unité
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocoles
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.