Documents
G8885
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidase from Helix pomatia
Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
Synonyme(s) :
ββ-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Type
Type H-3
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤1,000 units/mL sulfatase
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
β-Glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia is a crude solution of enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Application
β-Glucuronidase from Helix pomatia has been used:
  • to convert isoflavone conjugates to their aglycone forms in urine and soymilk samples for high performance liquid chromatography (HPLC) detection
  • as a component in the protoplasting solution
  • for the generation of aromatic and phenolic compounds from the plasma and urine samples for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
  • to hydrolyze glucuronide and sulfate conjugated metabolites in fecal samples
β-glucuronidase was used in the measurement of aromatization by a urine technique suitable for the evaluation of aromatase inhibitors in vivo.
Nouvel article technique comparant les performances de différentes enzymes
En savoir plus
sur les données d′applications récentes générées par la R&D Sigma pour optimiser l′hydrolyse de différentes classes de médicaments à l′aide d′enzymes provenant de diverses sources et sur l′utilisation d′une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l′effet de l′activité estérase entraînant la conversion de 6-MAM en morphine
Actions biochimiques/physiologiques
Sert à hydrolyser les conjugués glucuronides lors de l′analyse de métabolites urinaires
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Qualité
De nombreuses β-glucuronidases dérivées de mollusques présentent également une activité sulfatase.
Définition de l'unité
Définition de l′unité de sulfatase : Une unité de sulfatase hydrolyse 1,0 μmole de sulfate de p-nitrocatéchol par heure à pH 5,0 et 37 °C.
Une unité Sigma ou Fishman modifiée libère, à partir de glucuronide de phénolphtaléine, 1,0 μg de phénolphtaléine par heure à 37 °C et pH 5,0 (analyse de 30 min).
Forme physique
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Equol producer status, salivary estradiol profile and urinary excretion of isoflavones in Irish Caucasian women, following ingestion of soymilk
Hall MC, et al.
Steroids, 72(1), 64-70 (2007)
S Jacobs et al.
Journal of enzyme inhibition, 4(4), 315-325 (1991-01-01)
By modification of a recently developed method for separation of radio-labelled urinary oestrogens we were able to separate oestrogen metabolites and measure their isotope ratios in urine following injections of [3H]delta 4-androstenedione and [14C]oestrone. This method provides a useful tool
A metabolite profiling approach to identify biomarkers of flavonoid intake in humans
Loke WM, et al.
The Journal of Nutrition, 139(12), 2309-2314 (2009)
The zrfA and zrfB genes of Aspergillus fumigatus encode the zinc transporter proteins of a zinc uptake system induced in an acid, zinc-depleted environment
Vicentefranqueira R, et al.
Eukaryotic Cell, 4(5), 837-848 (2005)
Andrew M Jenner et al.
Free radical biology & medicine, 38(6), 763-772 (2005-02-22)
Phenolic compounds are not completely absorbed in the small intestine and so enter the colon, where they might exert physiological effects. To identify phenolics that are present in normal human colon, fecal water was prepared from 5 free-living volunteers with
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocoles
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.