MilliporeSigma
Toutes les photos(9)
Principaux documents
G8132
Sigma-Aldrich
β-glucuronidase from limpets (Patella vulgata)
Type L-II, lyophilized powder, 1,000,000-3,000,000 units/g solid
Synonyme(s) :
β-D-glucuronide glucuronosohydrolase
100000 UNITS
97,40 $
250000 UNITS
184,00 $
500000 UNITS
299,00 $
1000000 UNITS
417,00 $
2000000 UNITS
661,00 $
5 X 1 EA
1 340,00 $
97,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100000 UNITS
97,40 $
250000 UNITS
184,00 $
500000 UNITS
299,00 $
1000000 UNITS
417,00 $
2000000 UNITS
661,00 $
5 X 1 EA
1 340,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
97,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
limpet (Patella vulgata)
Niveau de qualité
Type
Type L-II
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
1,000,000-3,000,000 units/g solid
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
βLa β-glucuronidase de type L-II s'est révélée performante pour l'hydrolyse enzymatique de glucuronides de médicaments dans l'urine. [1]
Nouvel article technique comparant les propriétés de différentes enzymes
Cliquez ici pour découvrir les dernières données techniques produites par la R&D de Sigma afin d'optimiser l'hydrolyse de différentes classes de médicaments à l'aide d'enzymes provenant de différentes sources et l'utilisation d'une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l'activité estérase qui convertit la 6-MAM en morphine.
Il a été observé que l'enzyme de Patella vulgata est plus efficace que les enzymes d'Helix pomatia, de foie de bovin et d'E. coli pour hydrolyser les opioïde-glucuronides.
Actions biochimiques/physiologiques
βLa β-glucuronidase (β-GIc) est une exoglycosidase qui catalyse la dégradation des glucides complexes.[2] Chez l'homme, elle convertit la bilirubine conjuguée en sa forme non conjuguée, la rendant ainsi réabsorbable. Du morphine-3-β-D-glucuronide a été converti en morphine à l'aide de ß-glucuronidase de Patella vulgate.
Qualité
Présente une activité sulfatase qui est inhibée par un tampon phosphate 0,1 M.
Définition de l'unité
Une unité Sigma ou Fishman modifiée libère 1,0 μg de phénolphtaléine du phénolphtaléine-glucuronide par heure à 37 °C et à pH 3,8 (test de 30 min).
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Robert West et al.
Pain physician, 13(1), 71-78 (2010-02-02)
Physicians determine patient compliance with their medications by use of urine drug testing. It is known that measurement of benzodiazepines is limited by immunoassay specificity and cutoff limits and therefore does not offer physicians an accurate picture of their patients'
Vectors with the gus reporter gene for identifying and quantitating promoter regions in <I>Saccharomyces cerevisiae</I>
S.V. Marathe &amp; J.E. McEwen
Gene, 154, 105-107 (1994)
J Combie et al.
Clinical chemistry, 28(1), 83-86 (1982-01-01)
beta-Glucuronidase from Patella vulgata, Helix aspersa, Helix pomatia, and bovine liver were evaluated for usefulness in routine hydrolysis of drug-glucuronic acid conjugates from equine urine samples. Factors affecting the reaction rate (enzyme concentration, ligand concentration, temperature, and pH) were optimized.
J D McCarter et al.
Current opinion in structural biology, 4(6), 885-892 (1994-12-01)
The determination of a large number of three-dimensional structures of glycosidases, both free and in complex with ligands, has provided valuable new insights into glycosidase catalysis, especially when coupled with results from studies of specifically labelled glycosidases and kinetic analyses
T A Jennison et al.
Journal of analytical toxicology, 17(4), 208-210 (1993-07-01)
Methods to confirm morphine in urine require hydrolysis to liberate morphine from its 3-beta-D glucuronide (M-3G) conjugate. Lengthy enzyme hydrolysis procedures prolong testing turnaround time whereas rapid enzyme methods may produce a low conversion of M-3G to morphine. The purpose
Articles
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocoles
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.