G2174
β-glucuronidase from limpets (Patella vulgata)
aqueous solution, ≥85,000 units/mL
Synonyme(s) :
β-D-glucuronide glucuronosohydrolase
84,00 $
About This Item
84,00 $
Produits recommandés
Source biologique
limpet (Patella vulgata)
Niveau de qualité
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Température de stockage
2-8°C
Application
Cliquez ici pour découvrir les dernières données techniques produites par la R&D de Sigma afin d'optimiser l'hydrolyse de différentes classes de médicaments à l'aide d'enzymes provenant de différentes sources et l'utilisation d'une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l'activité estérase qui convertit la 6-MAM en morphine.
Caractéristiques et avantages
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocoles
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCActive Filters