SRE0093
β-glucuronidase from limpets (Patella vulgata)
aqueous solution
Synonyme(s) :
β-D-glucuronide glucuronosohydrolase
233,00 $
About This Item
233,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Niveau de qualité
Forme
aqueous solution
Concentration
100000-200000 units/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Cliquez ici pour découvrir les dernières données techniques produites par la R&D de Sigma afin d'optimiser l'hydrolyse de différentes classes de médicaments à l'aide d'enzymes provenant de différentes sources et l'utilisation d'une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l'activité estérase qui convertit la 6-MAM en morphine.
Caractéristiques et avantages
Définition de l'unité
Forme physique
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.