Documents
D9307
Sigma-Aldrich
Taq ADN polymérase JumpStart
with MgCl2
Synonyme(s) :
hot start DNA polymerase, hot start PCR
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.55
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
Caractéristiques
dNTPs included: no
hotstart
Concentration
2.5 units/μL
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
colorless
Entrée
purified DNA
Adéquation
suitable for PCR
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
La Taq ADN polymérase JumpStart associe la Taq ADN polymérase ultraperformante et l'anticorps anti-Taq JumpStart de Sigma. L'activité Taq polymérase est inactivée par la présence de l'anticorps anti-Taq JumpStart, anticorps monoclonal qui neutralise la Taq ADN polymérase. L'inactivation par un anticorps constitue un moyen simple et efficace de réaliser une PCR à démarrage à chaud. Pendant la PCR, la Taq ADN polymérase JumpStart est inactive à basse température (température ambiante). Lorsque la température passe au-dessus de 70 °C pendant la première étape de dénaturation du thermocyclage, le complexe se dissocie et la polymérase devient totalement active.
Application
La Taq polymérase JumpStart a été utilisée dans les applications suivantes :
  • amplification de banques d'ADN de différentes tailles
  • réaction de MS-qPCR ("Methylation-Specific, Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction", PCR quantitative en temps réel spécifique de la méthylation) pour déterminer l'état de méthylation du promoteur du gène BRCA1
  • préparation d'un plasmide par amplification du gène HIF1β par PCR
  • Pour les amplifications par PCR nécessitant une amplification non spécifique limitée
  • Pour les PCR multiplex
  • Pour la réduction des dimères d'amorces
Caractéristiques et avantages
  • Réduit l'amplification non spécifique
  • Accroît le rendement et la spécificité des PCR
  • Réduit le temps de mise en place par rapport aux techniques à démarrage à chaud manuelles ou à billes de cire
  • Temps d'activation inférieur à 1 minute
Conditionnement
La Taq ADN polymérase JumpStart est livrée avec un tampon de réaction 10 × disponible avec ou sans MgCl2. Le tampon 10 × sans magnésium est fourni avec un tube de MgCl2 25 mM séparé à des fins d'optimisation.
Produit fourni avec un tampon de réaction 10 × contenant du MgCl2 15 mM.
Autres remarques
La Taq ADN polymérase JumpStart de Sigma est une enzyme à démarrage à chaud inactivée par des anticorps conçue pour limiter l'amplification non spécifique tout en augmentant le rendement du produit cible. Lorsque la température de la réaction atteint 70 °C, la Taq ADN polymérase se réactive et la spécificité et le rendement de la PCR augmentent. Ce complexe anticorps/enzyme assure une mise en place simple et pratique tout en limitant les risques de contamination par rapport aux techniques à démarrage à chaud manuelles. L'enzyme peut également être ajoutée lors de la préparation du mélange maître pour une meilleure constance des performances d'une réaction à l'autre.
Pour en savoir plus sur les enzymes Taq JumpStart, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Définition de l'unité
Une unité intègre 10 nmol de dNTP totaux dans de l'ADN précipitable à l'acide en 30 minutes à 74 °C.
Informations légales
L'utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et par des revendications de brevets équivalentes en dehors des États-Unis : US 8 404 464 et US 7 972 828. L'acheteur de ce produit bénéficie d'une immunité de juridiction limitée et incessible au titre des revendications de brevets susmentionnées.
L'utilisation de ces anticorps est autorisée à des fins de recherche in vitro au titre des brevets américains n° 5 338 671 et n° 5 587 287 et des brevets équivalents dans les autres pays.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Masakazu Kamata et al.
Human gene therapy, 21(11), 1555-1567 (2010-06-08)
The recent development of induced pluripotent stem cells (iPSCs) by ectopic expression of defined reprogramming factors offers enormous therapeutic opportunity. To deliver these factors, murine leukemia virus (MLV)-based vectors have been broadly used in the setting of hematopoietic stem cell
High quality bisulfite sequencing using nanogram amounts of genomic DNA
Sun J, et al.
International journal of biochemistry and biotechnology, 2, 449-456 (2013)
Yue Hu et al.
BMC genetics, 21(1), 112-112 (2020-09-23)
In order to study the relations of hepatocellular functions, weight gain and metabolic imbalance caused by low-dose antibiotics (LDA) via epigenetic regulation of gene transcription, 32 weaned piglets were employed as animal models and randomly allocated into two groups with
Disruption of Abi1/Hssh3bp1 expression induces prostatic intraepithelial neoplasia in the conditional Abi1/Hssh3bp1 KO mice
Xiong X, et al.
Oncogenesis, 1(9), e26-e26 (2012)
Whole genome DNA methylation analysis based on high throughput sequencing technology
Li N, et al.
Methods, 52(3), 203-212 (2010)
Articles
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Protocoles
Whole Genome Amplification products, including kits for DNA extraction, support various DNA sources.
GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.
Mycoplasma contamination of cell cultures is a serious issue impacting cell model validity. PCR testing for mycoplasma is an inexpensive, sensitive, and specific method for detecting contamination.
Protocol extracts genomic DNA from blood cards, useful for limited DNA samples in amplification.
Afficher tout