Documents
D4184
Sigma-Aldrich
Taq ADN polymérase JumpStart
without MgCl2
Synonyme(s) :
hot start DNA polymerase, hot start PCR
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.55
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
Caractéristiques
dNTPs included: no
hotstart
Concentration
2.5 units/μL
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
colorless
Entrée
purified DNA
Adéquation
suitable for PCR
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
L'activité Taq polymérase est inactivée par la présence de l'anticorps anti-Taq JumpStart, anticorps monoclonal qui neutralise la Taq ADN polymérase. L'inactivation par un anticorps constitue un moyen simple et efficace de réaliser une PCR ("Polymerase Chain Reaction", amplification en chaîne par polymérase) à démarrage à chaud. La PCR à démarrage à chaud permet d'améliorer considérablement les résultats de l'amplification de l'ADN, en limitant la formation de produits d'amplification non spécifiques et de dimères d'amorces artéfactuels. En PCR, la Taq polymérase JumpStart est inactive à basse température (température ambiante). Lorsque la température passe au-dessus de 70 °C pendant la première étape de dénaturation du thermocyclage, le complexe se dissocie et la polymérase devient totalement active.
Application
La Taq polymérase JumpStart a été utilisée dans les applications suivantes :
  • amplification par PCR de l'ADN d'échantillons d'herbier
  • constituant d'un mélange pour RAPD-PCR (amplification aléatoire d'ADN polymorphique couplée à une PCR)
  • amplification et détection d'une mutation ponctuelle dans l'exon 19 de l'EGFR grâce à des lignées de cellules cancéreuses spécifiques
  • PCR quantitative en temps réel
  • PCR de matrices d'ADNc ou d'ADN génomique complexes
  • PCR de cibles à très faible nombre de copies
  • PCR d'un grand nombre de cycles thermiques (> 35) et de plusieurs couples d'amorces dans un même tube réactionnel
  • Pour les amplifications par PCR nécessitant une amplification non spécifique limitée
  • Pour les PCR multiplex
  • Pour la réduction des dimères d'amorces
Caractéristiques et avantages
  • Réduit l'amplification non spécifique
  • Accroît le rendement et la spécificité des PCR
  • Réduit le temps de mise en place par rapport aux techniques à démarrage à chaud manuelles ou à billes de cire
  • Temps d'activation inférieur à 1 minute
Conditionnement
La Taq ADN polymérase JumpStart est livrée avec un tampon de réaction 10 × disponible avec ou sans MgCl2. Le tampon 10 × sans magnésium est fourni avec un tube de MgCl2 25 mM séparé à des fins d'optimisation.
Produit fourni avec un tampon de réaction 10 × sans MgCl2. Un tube de MgCl2 25 mM est fourni à part.
Autres remarques
La Taq ADN polymérase JumpStart de Sigma est une enzyme à démarrage à chaud inactivée par des anticorps conçue pour limiter l'amplification non spécifique tout en augmentant le rendement du produit cible. Lorsque la température de la réaction atteint 70 °C, la Taq ADN polymérase se réactive et la spécificité et le rendement de la PCR augmentent. Ce complexe anticorps/enzyme assure une mise en place simple et pratique tout en limitant les risques de contamination par rapport aux techniques à démarrage à chaud manuelles. L'enzyme peut également être ajoutée lors de la préparation du mélange maître pour une meilleure constance des performances d'une réaction à l'autre.
Pour en savoir plus sur les enzymes Taq JumpStart, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Définition de l'unité
Une unité intègre 10 nmol de dNTP totaux dans de l'ADN précipitable à l'acide en 30 minutes à 74 °C.
Informations légales
L'utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et par des revendications de brevets équivalentes en dehors des États-Unis : US 8 404 464 et US 7 972 828. L'acheteur de ce produit bénéficie d'une immunité de juridiction limitée et incessible au titre des revendications de brevets susmentionnées.
L'utilisation de ces anticorps est autorisée à des fins de recherche in vitro au titre des brevets américains n° 5 338 671 et n° 5 587 287 et des brevets équivalents dans les autres pays.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Isabelle Desitter et al.
Anticancer research, 31(2), 427-441 (2011-03-08)
Circulating tumor cells (CTCs) likely derive from clones in the primary tumor, suggesting that they can be used for all biological tests applying to the primary cells. The ScreenCell® devices are single-use and low-cost innovative devices that use a filter
Julian R Starr et al.
Molecular ecology resources, 9 Suppl s1, 151-163 (2009-05-01)
We investigate the species discriminatory power of a subset of the proposed plant barcoding loci (matK, rbcL, rpoC1, rpoB, trnH-psbA) in Carex, a cosmopolitan genus that represents one of the three largest plant genera on earth (c. 2000 species). To
James L Lordan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 169(1), 407-414 (2002-06-22)
In sensitized individuals, exposure to allergens such as Dermatophagoides pteronyssinus (Der p) causes Th2 polarization and release of cytokines, including IL-4 and IL-13. Because Der p extracts also have direct effects on epithelial cells, we hypothesized that allergen augments the
Julia K Veir et al.
Veterinary therapeutics : research in applied veterinary medicine, 8(4), 229-238 (2008-01-10)
T evaluate the effect of supplementation with Enterococcus faecium strain SF68 (NCIMB10415) on immune function, responses to a multivalent vaccine were investigated in kittens given palatability enhancer with or without E. faecium SF68 daily. E. faecium SF68 was detected in
I A Afonina et al.
BioTechniques, 32(4), 940-944 (2002-04-19)
Here we describe the properties of a novel class of oligonucleotide probes capable of sensitive hybridization-triggered fluorescence. These fluorogenic probes, known commercially as MGB Eclipse probes, are characterized by having a conjugated minor groove binder (MGB) ligand at the 5'-end
Articles
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Protocoles
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.
Contenu apparenté
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.