Principaux documents
D4545
Sigma-Aldrich
ADN polymérase Taq from Thermus aquaticus
with 10× PCR reaction buffer without MgCl2
Synonyme(s) :
Taq polymerase, Taq polymerase enzyme
50 UNITS
74,40 $
250 UNITS
195,00 $
1500 UNITS
1 020,00 $
20 X 250 UNITS
2 750,00 $
5000 UNITS
2 760,00 $
74,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 UNITS
74,40 $
250 UNITS
195,00 $
1500 UNITS
1 020,00 $
20 X 250 UNITS
2 750,00 $
5000 UNITS
2 760,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.55
74,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
sufficient for 5000 reactions
Caractéristiques
dNTPs included: no
hotstart: no
Concentration
5 units/μL
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
colorless
Entrée
purified DNA
Adéquation
suitable for PCR and automated sequencing reactions
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Taq polymerase is a thermostable DNA polymerase named after the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. A stable deoxyribonucleic acid (DNA) polymerase (with a temperature optimum of 80°C) has been purified from the extreme thermophile Thermus aquaticus. The enzyme is free from phosphomonoesterase, phosphodiesterase and single-stranded exonuclease activities. Maximal activity of the enzyme needs all four deoxyribonucleotides and activated calf thymus DNA.[1]
Application
Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus has been used:
  • in the process of DNA extraction (during gene amplification and sequencing)
  • in genotyping[2]
  • in polymerase chain reaction (PCR) to study the constitutive production of epithelial neutrophil activating peptide 78 (ENA-78) and interleukin-8 (IL-8)[3]
  • for amplification of RNA from primary endothelial cells by conventional PCR[4]
Actions biochimiques/physiologiques
La Taq polymérase catalyse l′incorporation de dNTP réalisée à l′aide d′amorces oligonucléotidiques et dépendante de matrices d′ADN dans les brins d′ADN complémentaires. Elle possède à la fois des activités de polymérase 5′ - 3′ et d′exonucléase.
Caractéristiques et avantages
  • MgCl2 provided in a separate tube to allow MgCl2 optimization
  • Can withstand repeated heating to 95 °C without significant loss of activity
Conditionnement
La Taq DNA polymérase est fournie avec un tampon de réaction 10× optimisé, au choix, avec MgCl2 (D1806), ou sans MgCl2, mais accompagné d′un tube de MgCl2 permettant un titrage (D4545). Cette dernière option peut être nécessaire pour déterminer les conditions optimales d′amplification.
Taq DNA Polymerase with 10× reaction buffer without MgCl2. Includes a separate tube of 25 mM MgCl2
Autres remarques
L′ADN polymérase Taq est une enzyme thermostable isolée de la bactérie thermophile Thermus aquaticus. La forme recombinante de cette enzyme est exprimée chez E. coli. Cette protéine de 94 kDa ne présente aucun niveau détectable d′endonucléases ou d′exonucléases contaminantes par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS (SDS-PAGE). Elle possède à la fois des activités de polymérase 5′→3′ et d′exonucléase.
Définition de l'unité
Une unité intègre 10 nmol de dNTP totaux dans de l′ADN précipitable à l′acide en 30 minutes à 74 °C.
Informations légales
L′utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et des revendications de brevets correspondants en dehors des États-Unis : US 8 404 464 et US 7 972 828. L′acheteur de ce produit bénéficie d′une immunité de juridiction limitée et incessible au titre des revendications de brevets susmentionnées.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A Chien et al.
Journal of bacteriology, 127(3), 1550-1557 (1976-09-01)
A stable deoxyribonucleic acid (DNA) polymerase (EC 2.7.7.7) with a temperature optimum of 80 degrees C has been purified from the extreme thermophile Thermus aquaticus. The enzyme is free from phosphomonoesterase, phosphodiesterase and single-stranded exonuclease activities. Maximal activity of the
Nick A Bersinger et al.
Fertility and sterility, 89(5 Suppl), 1530-1536 (2007-09-01)
To analyze the constitutive production of epithelial neutrophil activating peptide 78 (ENA-78) and interleukin-8 (IL-8) by epithelial cells and the response of these cells to cytokine stimulation. In vitro study using eutopic endometrial tissue. University hospital. Cycling women undergoing laparoscopy
Anna Bobrowska et al.
PloS one, 6(6), e20696-e20696 (2011-06-17)
Huntington's disease (HD) is a progressive neurodegenerative disorder for which there is no effective disease modifying treatment. Following-on from studies in HD animal models, histone deacetylase (HDAC) inhibition has emerged as an attractive therapeutic option. In parallel, several reports have
Ryan E Davey et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 24(11), 2538-2548 (2006-07-11)
Highly ordered aggregates of cells, or niches, regulate stem cell fate. Specific tissue location need not be an obligatory requirement for a stem cell niche, particularly during embryogenesis, where cells exist in a dynamic environment. We investigated autoregulatory fixed-location-independent processes
Slobodan Jergic et al.
The EMBO journal, 32(9), 1322-1333 (2013-02-26)
Processive DNA synthesis by the αεθ core of the Escherichia coli Pol III replicase requires it to be bound to the β2 clamp via a site in the α polymerase subunit. How the ε proofreading exonuclease subunit influences DNA synthesis
Articles
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension
La réaction en chaîne par polymérase (PCR) est l'une des techniques les plus couramment utilisées en biologie moléculaire. Le procédé de PCR implique trois étapes principales : la dénaturation, l'hybridation des amorces et l'élongation
Protocoles
Hot start dNTP protocol enhances specificity in PCR by blocking DNA polymerase nucleotide incorporation during PCR.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.
Découvrez les étapes d'un protocole de PCR standard, la liste des réactifs et les paramètres de thermocyclage. Cette technique de routine pour l'amplification de l'ADN utilise une Taq polymérase classique.