Documents
P1107
Sigma-Aldrich
Mélange réactionnel JumpStart REDTaq® ReadyMix
for High-throughput PCR of complex templates
Synonyme(s) :
High throughput PCR, Hot start PCR master mix, Hot start master mix, Hot start taq master mix
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.55
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 100 reactions
sufficient for 400 reactions
Caractéristiques
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart
Concentration
0.75 units/reaction (50 μL reaction volume)
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
red
Entrée
purified DNA
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
JumpStart REDTaq ReadyMix PCR Reaction Mix for High Throughput PCR is formulated with REDTaq Genomic DNA polymerase for amplification of more complex templates and genomic templates. This mix contains optimized enzyme and dye concentrations to provide increased length and yield on the more difficult templates.
Le mélange pour PCR JumpStart REDTaq® ReadyMix est une solution prête à l'emploi qui allie la performance de la PCR à démarrage à chaud et la simplicité d'utilisation des produits ReadyMix et REDTaq® de Sigma. Ce mélange maître contient la Taq ADN polymérase JumpStart de Sigma, des désoxynucléotides purs à 99 %, un tampon et un colorant rouge inerte dans un milieu réactionnel optimisé concentré 2 ×. Ajouter 25 μl du mélange prêt à l'emploi aux amorces et à la matrice dans de l'eau de façon à obtenir un volume réactionnel final de 50 μl. L'anticorps anti-Taq JumpStart présent dans le mélange inactive la Taq ADN polymérase à température ambiante. Pendant la première étape de dénaturation de la PCR, le complexe se dissocie et la polymérase se réactive complètement. Le colorant rouge inerte ne perturbe ni le séquençage automatique ni la digestion par l'enzyme de restriction, la ligature ou les autres manipulations en aval. Le produit de PCR peut être facilement séparé du colorant par des techniques de purification standards. Le mécanisme à démarrage à chaud permet d'effectuer la mise en place à température ambiante : la solution idéale pour les applications à haut débit.
Application
JumpStartREDTaq®ReadyMix Reaction Mix has been used:
  • For multiplex PCR
  • For amplification with reduced non-specific amplification
  • For high throughput PCR amplification of complex templates
  • In the amplification of primers developed for the pathogenicity-associated genes of Clavibacter michiganensis
  • For PCR amplification of the human TMPRSS6 gene
Caractéristiques et avantages
  • L'ADN polymérase JumpStart REDTaq® est une enzyme à démarrage à chaud ("hot start") inactivée par un anticorps qui est conçue pour limiter l'amplification non spécifique tout en augmentant la spécificité et le rendement de la cible.
  • La Taq ADN polymérase JumpStart assure une meilleure amplification indépendamment de la concentration de la matrice.
  • Le mélange JumpStart REDTaq® ReadyMix réduit les étapes de pipetage et les risques de contamination. Le mécanisme à démarrage à chaud permet d'effectuer la mise en place à température ambiante : la solution idéale pour les applications à haut débit.
  • Le colorant rouge inerte permet de voir facilement si le réactif a bien été mélangé.
  • Aucun autre colorant de charge n'est nécessaire. Les aliquotes peuvent être directement chargées sur un gel d'agarose après la réaction.
Conditionnement
Volume réactionnel par défaut : 50 μl
Conditionnement de la référence 20RXN : 1 × 500 μl
Conditionnement de la référence 100RXN : 1 × 2,5 ml
Conditionnement de la référence 800RXN : 1 × 20 ml
Définition de l'unité
Une unité incorpore 10 nmol de dNTP totaux dans de l'ADN précipitable à l'acide en 30 minutes, à 74 °C.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur les produits JumpStart REDTaq et ReadyMix, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Informations légales
L'achat de ce produit inclut une immunité contre les poursuites dans le cadre des brevets mentionnés dans la notice du produit pour l'utilisation de la seule quantité achetée pour les propres recherches de l'acheteur. Aucun autre droit de brevet (tel que les droits de brevet concernant la nucléase 5′) n'est reconnu expressément, implicitement ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l'achat de licences, contacter le directeur des licences : Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.
L'utilisation de ces anticorps est autorisée à des fins de recherche in vitro au titre des brevets américains n° 5 338 671 et n° 5 587 287 et des brevets équivalents dans les autres pays.
Use of this product is covered by one or more of the following US patents and corresponding patent claims outside the US: US 8,404,464 and US 7,972,828. The purchase of this product includes a limited, non-transferable immunity from suit under the foregoing patent claims.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Jarred Yasuhara-Bell et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 65(Pt 3), 811-826 (2014-12-08)
The genus Clavibacter contains one recognized species, Clavibacter michiganensis. Clavibacter michiganensis is subdivided into subspecies based on host specificity and bacteriological characteristics, with Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis causing bacterial canker of tomato. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis is often spread through
E Beutler et al.
Blood cells, molecules & diseases, 44(1), 16-21 (2009-10-13)
Male subjects with iron deficiency from the general population were examined for polymorphisms or sporadic mutations in TMPRSS6 to identify genetic risk factors for iron deficiency anemia. Three uncommon non-synonymous polymorphisms were identified, G228D, R446W, and V795I (allele frequencies 0.0074
Wenqin Wang et al.
BMC plant biology, 10, 205-205 (2010-09-18)
Members of the aquatic monocot family Lemnaceae (commonly called duckweeds) represent the smallest and fastest growing flowering plants. Their highly reduced morphology and infrequent flowering result in a dearth of characters for distinguishing between the nearly 38 species that exhibit
Richard Splivallo et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1437-1437 (2019-07-19)
Truffle fungi are well known for their enticing aromas partially emitted by microbes colonizing truffle fruiting bodies. The identity and diversity of these microbes remain poorly investigated, because few studies have determined truffle-associated bacterial communities while considering only a small
John C Hafner et al.
Journal of biogeography, 38(6), 1077-1097 (2011-08-13)
AIM: The rodent genus Microdipodops (kangaroo mice) includes two sand-obligate endemics of the Great Basin Desert: M. megacephalus and M. pallidus. The dark kangaroo mouse, M. megacephalus, is distributed throughout the Great Basin and our principal aims were to formulate
Articles
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
Protocoles
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.