Principaux documents
B0300
Sigma-Aldrich
Bétaïne solution
5 M, PCR Reagent
Synonyme(s) :
TMG, trimethylglycine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N+CH2COO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Beilstein:
3537113
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.52
Qualité
PCR Reagent
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
vial of 1.5 mL
Concentration
5 M
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
colorless
Application(s)
agriculture
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Clé InChI
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La bétaïne, également appelée triméthylglycine ou acétate de N,N,N-triéthylammonium, est un analogue de la glycine comportant trois groupements méthyle. Elle est hautement compatible avec les mélanges de tampons de PCR. La bétaïne est un réactif "facilitateur de PCR" couramment utilisé pour améliorer le rendement et la spécificité des produits de PCR, notamment lors de l'amplification par PCR de cibles riches en bases GC ou de cibles qui forment des structures secondaires, entraînant un mauvais rendement. La bétaïne facilite la séparation des brins d'ADN et permet de gérer la différence de point fusion (p.f.) de l'ADN entre les paires GC et AT présentes dans ce dernier. La bétaïne stabilise l'ADN double brin en égalisant les contributions des paires de bases GC et AT. La bétaïne est très utilisée pour optimiser les PCR multiplex et les PCR à haute fidélité de longs fragments (LA-PCR). Ajouter de la bétaïne en solution aqueuse 1,0 à 1,7 M au mélange pour PCR permettrait d'éviter que la fusion de l'ADN dépende de la composition en paires de bases.
Application
La bétaïne en solution entre dans la composition des mélanges réactionnels utilisés dans les applications suivantes  :
  • réactions d'amplification isotherme en boucle (méthode LAMP).
  • PCR pour amplification de l'ADN génomique.
  • PCR quantitative (qPCR) pour analyse de la longueur des télomères.
  • amplification par PCR de motifs répétitifs CGG dans de l'ADN génomique.
  • amplification isotherme en boucle après transcription inverse (RT-LAMP) pour la détection du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2).
  • amplification par PCR de la grande sous-unité de l'ARN-polymérase II (RPB2) dépendante de l'ADN.
  • transcription inverse lors de la préparation de banques par la méthode Smartseq2.
Conditionnement
1,5 ml par flacon
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
P N Hengen
Trends in biochemical sciences, 22(6), 225-226 (1997-06-01)
Methods and reagents is a unique monthly column that highlights current discussions in the newsgroup bionet.molbio.methds-reagnts, available on the internet. This month's column discusses the use of additives for optimizing the amount and quality of product obtained through multiplex and
Thanyaornwanya Charoenwijitkul et al.
Clinical biochemistry, 71, 31-37 (2019-06-15)
The 3.7 kb deletion (-α3.7) is the most common form of α+-thalassemia found in multiple populations which can be classified into three subtypes. In order not to mis-identify it, the molecular information within each population is required. We have addressed this
Betaine chemistry, roles, and potential use in liver disease
Day CR and Kempson SA
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1860(6), 1098-1106 (2016)
Secondary metabolites of Phlebopus species from Northern Thailand
Chuankid B, et al.
Mycological research, 19(12), 1525-1536 (2020)
Hela Azaiez et al.
Human mutation, 24(4), 305-311 (2004-09-15)
Genetic testing was completed on 1,294 persons with deafness referred to the Molecular Otolaryngology Research Laboratories to establish a diagnosis of DFNB1. Exon 2 of GJB2 was screened for coding sequence allele variants by denaturing high-performance liquid chromatography (DHPLC) complemented
Articles
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Protocoles
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. AccuTaq LA.
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
Contenu apparenté
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield